Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima SYBR Grön qPCR Master Mix (2X), med separat ROX flaska
Produktkod. 11863923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1 000 reaktioner
200 reaktioner
4 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4000 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11863923 1 000 reaktioner 1000 reaktioner
11853923 200 reaktioner 200 reaktioner
11340760 4 000 reaktioner 4000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11863923 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0252
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Färdig att använda lösning optimerad för qPCR och 2-stegs RT-qPCR.
Mastermixarna inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mall och primers behöver läggas till. De SYBR Grönt I interkalerande färgämne möjliggör DNA-detektion och analys utan att använda sekvensspecifika prober.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). Användningen av Maxima SYBR Gröna qPCR-masterblandningar i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar. Maxima SYBR Gröna qPCR Master Mixes är kompatibla med de flesta termiska cykler i realtid.
  • Specificitet - Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Känslighet - upptäcker mål med lågt antal kopior
  • Brett linjärt område - noggrann kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Reproducerbarhet och bekvämlighet - färdig att använda 2X mastermix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 10 x 1,25 ml Maxima SYBR Grön qPCR Master Mix (2X) innehållande Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras, dNTPs (även dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert; tillräckligt för 1000 x 25μ L reaktioner.
•250μ L ROX lösning, 50μ M
• 10 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje Maxima
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 1 000 reaktioner
Tillräckligt för 1000 reaktioner vid 25μ L
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 1 000 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 10 x 1.25 mL