Läs mer
Beschreibung
Mastermixarna inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mall och primers behöver läggas till. De SYBR Grönt I interkalerande färgämne möjliggör DNA-detektion och analys utan att använda sekvensspecifika prober.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). Användningen av Maxima SYBR Gröna qPCR-masterblandningar i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar. Maxima SYBR Gröna qPCR Master Mixes är kompatibla med de flesta termiska cykler i realtid.
- Specificitet - Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
- Känslighet - upptäcker mål med lågt antal kopior
- Brett linjärt område - noggrann kvantifiering över 9 storleksordningar
- Reproducerbarhet och bekvämlighet - färdig att använda 2X mastermix
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 10 x 1,25 ml Maxima SYBR Grön/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) innehållande Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras, dNTPs (även dUTP) och SYBR Grön I i en optimerad PCR-buffert med passivt referensfärgämne för fluorescein; tillräckligt för 1000 x 25μ L reaktioner. •10 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ , BioRad iQ5 |
| Produktlinje | Maxima |
| Mehr anzeigen |