Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima SYBR Grön/ROX qPCR Master Mix (2X)
Produktkod. p-4527036 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1 000 reaktioner
200 reaktioner
4 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4000 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11873913 200 reaktioner 200 reaktioner
11883913 1 000 reaktioner 1000 reaktioner
11893913 4 000 reaktioner 4000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11873913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0221
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färdig att använda lösning optimerad för qPCR och 2-stegs RT-qPCR.
Mastermixarna inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mall och primers behöver läggas till. De SYBR Grönt I interkalerande färgämne möjliggör DNA-detektion och analys utan att använda sekvensspecifika prober.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). Användningen av Maxima SYBR Gröna qPCR-masterblandningar i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar. Maxima SYBR Gröna qPCR Master Mixes är kompatibla med de flesta termiska cykler i realtid.
  • Specificitet - Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Känslighet - upptäcker mål med lågt antal kopior
  • Brett linjärt område - noggrann kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Reproducerbarhet och bekvämlighet - färdig att använda 2X mastermix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 2 x 1,25 ml Maxima SYBR Grön/ROX qPCR Master Mix (2X) innehållande Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras, dNTPs (även dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert med ROX passivt referensfärgämne; tillräckligt för 200 x 25μ L reaktioner.
•2 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje Maxima
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner av 25μ L
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 2 x 1.25 mL