Läs mer
Thermo Scientific™ MluI (10 U/μ L)
Produktkod. 10540651 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10540651 1 000 enheter 1000 enheter
10141360 5 000 enheter 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10540651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00 SEK
    757.65 SEK / 1000 enheter
    Save 166.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
MluI-restriktionsenzymet känner igen A^CGCGT-ställen och skär bäst vid 37 C °i R-buffert.
Lambda-DNA digererad med Mlul, 0,7 % agaros, 7 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...A▵CGCG T...3'
3'...TGCGC▵A...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • MluI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar helt— blockerad
  • EcoKI: kan överlappa varandra— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
  • AflIII, Btgl, Paul, SgI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Mlu I
Kompatibel buffert 10X buffert R
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning