Läs mer
Thermo Scientific™ NoLimits 300 bp DNA-fragment
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10529890 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 10529890
Brand: Thermo Scientific™ SM1621
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Optimera applikationer där en anpassad DNA-storleksstandard krävs med NoLimits , en samling av 36 kromatografirenade individuella DNA-fragment som sträcker sig från 10 -20 000 bp.
NoLimits är en samling av 36 högrenade individuella DNA-fragment som sträcker sig från 10 till 20 000 bp. Till skillnad från andra leverantörer, där anpassade standarder produceras av PCR, Thermo Scientific NoLimits DNA-fragment produceras med hjälp av specifikt designade plasmider renade med patenterad teknologi.
Plasmid-DNA digereras med Thermo Scientific Restriktionsenzymer och de individuella DNA-fragmenten kromatografirenas från digestionsblandningen. Som ett resultat erbjuder vi exceptionellt rena DNA-fragment som är fria från trunkerade eller nedbrutna molekyler. Våra anpassade DNA-fragment är det bästa valet för applikationer, allt från elektrofores (både gel och kapillär) till HPLC och vidare.
Höjdpunkter
  • Kromatografirenade individuella DNA-fragment
  • Brett intervall: 10 till 20 000 bp
  • Skarpa toppar under kapillärelektrofores, skarpa band under gelelektrofores
  • Exakt DNA-koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel typ Agaros
Produkttyp DNA-fragment
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 10 till 20 000 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produktlinje NoLimits
Kvantitet 10μ g