Läs mer
Thermo Scientific™ NoLimits 35 bp DNA-fragment
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
NoLimits är en samling av 36 högrenade individuella DNA-fragment som sträcker sig från 10 till 20 000 bp. Till skillnad från andra leverantörer, där anpassade standarder produceras av PCR, Thermo Scientific NoLimits DNA-fragment produceras med hjälp av specifikt designade plasmider renade med patenterad teknologi.
Plasmid-DNA digereras med Thermo Scientific Restriktionsenzymer och de individuella DNA-fragmenten kromatografirenas från digestionsblandningen. Som ett resultat erbjuder vi exceptionellt rena DNA-fragment som är fria från trunkerade eller nedbrutna molekyler. Våra anpassade DNA-fragment är det bästa valet för applikationer, allt från elektrofores (både gel och kapillär) till HPLC och vidare.
Höjdpunkter
- Kromatografirenade individuella DNA-fragment
- Brett intervall: 10 till 20 000 bp
- Skarpa toppar under kapillärelektrofores, skarpa band under gelelektrofores
- Exakt DNA-koncentration
Specifikationer
Specifikationer
| Gel typ | Agaros |
| Produkttyp | DNA-fragment |
| Klar att ladda | Obs |
| Storleksintervall | 10 till 20 000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | NoLimits |
| Kvantitet | 10μ L |