Läs mer
Thermo Scientific™ NoLimits 400 bp DNA-fragment
Produktkod. 10101130 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ L
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10101130 10μ L 10µg
1 options
Produktkod. 10101130 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1631
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera applikationer där en anpassad DNA-storleksstandard krävs med NoLimits , en samling av 36 kromatografirenade individuella DNA-fragment som sträcker sig från 10 -20 000 bp.
NoLimits är en samling av 36 högrenade individuella DNA-fragment som sträcker sig från 10 till 20 000 bp. Till skillnad från andra leverantörer, där anpassade standarder produceras av PCR, Thermo Scientific NoLimits DNA-fragment produceras med hjälp av specifikt designade plasmider renade med patenterad teknologi.
Plasmid-DNA digereras med Thermo Scientific Restriktionsenzymer och de individuella DNA-fragmenten kromatografirenas från digestionsblandningen. Som ett resultat erbjuder vi exceptionellt rena DNA-fragment som är fria från trunkerade eller nedbrutna molekyler. Våra anpassade DNA-fragment är det bästa valet för applikationer, allt från elektrofores (både gel och kapillär) till HPLC och vidare.
Höjdpunkter
  • Kromatografirenade individuella DNA-fragment
  • Brett intervall: 10 till 20 000 bp
  • Skarpa toppar under kapillärelektrofores, skarpa band under gelelektrofores
  • Exakt DNA-koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel typ Agaros
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 10 till 20 000 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 10μ L
Produktlinje NoLimits
Produkttyp DNA-fragment