Läs mer
Thermo Scientific™ NTP-set, 100 mM lösning
Produktkod. 11863933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 0,25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11863933 4 x 0,25 ml Paket med 4
1 options
Produktkod. 11863933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1278.00 SEK
    1162.65 SEK / Paket med 4
    Save 115.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific NTP-set är ett bekvämt set med 100 mM lösningar av varje ATP , CTP, GTP och UTP.
De Thermo Scientific NTP-set är ett bekvämt set med 100 mM lösningar av varje ATP , CTP, GTP och UTP. Dessa mycket stabila nukleotider är mer än 99 % rena och kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Drag
• Mer än 99 % renhet bekräftad med HPLC
• Funktionstestad i in vitro -transkription
• Stabil i två år vid -20 C °och efter flera frys-upptiningscykler
Tillämpningar aRNA-
•syntes
• siRNA-syntes
• RNA-amplifiering
•in vitro transkription
Relaterade produkter 100
mM ATP Lösning (kat. nr. R0441)
100 mM CTP-lösning (R0451)
100 mM GTP-lösning (R0461)
100 mM UTP-lösning (R0471)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
För användning med (applikation) in vitro -transkription, RNA-amplifiering
Innehåll och lagring NTP-uppsättning, 100 mM lösning (4 x 0,25 mL)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 4 x 0,25 ml
Produkttyp NTP-uppsättning
Form Vätska