Läs mer
Thermo Scientific™ Vatten, nukleasfritt
Produktkod. 10870051 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
4 x 1.25 mL
Förpackningsstorlek:
30ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10870051 30 mL 30ml
11893933 4 x 1.25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10870051 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 SEK
    452.65 SEK / 30ml
    Save 44.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera molekylärbiologiska tillämpningar med detta avjoniserade och μ0,22 m membranfiltrerade nukleasfria vatten.
Nukleasfritt vatten avjoniseras och 0,22μ m membranfiltrerat nukleasfritt vatten. Det är idealiskt för alla.
Idealisk för alla molekylärbiologiska tillämpningar.
  • Fri från endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7.6
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Flaska
Behandling(er) Inte DEPC-behandlade
Kvantitet 30 mL