Beskrivning
Nukleasfritt vatten avjoniseras och 0,22μ m membranfiltrerat nukleasfritt vatten. Det är idealiskt för alla.
Idealisk för alla molekylärbiologiska tillämpningar.
- Fri från endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7.6 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Förpackning | Flaska |
| Behandling(er) | Inte DEPC-behandlade |
| Kvantitet | 4 x 1.25 mL |