Läs mer
Thermo Scientific™ Vatten, nukleasfritt
Produktkod. p-4530622 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
30 mL
4 x 1.25 mL
Förpackningsstorlek:
30ml
Produktkod. 11893933
Brand: Thermo Scientific™ R0581
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera molekylärbiologiska tillämpningar med detta avjoniserade och μ0,22 m membranfiltrerade nukleasfria vatten.
Nukleasfritt vatten avjoniseras och 0,22μ m membranfiltrerat nukleasfritt vatten. Det är idealiskt för alla.
Idealisk för alla molekylärbiologiska tillämpningar.
  • Fri från endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7.6
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Flaska
Behandling(er) Not DEPC-Treated
Kvantitet 4 x 1.25 mL