Läs mer
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Höjdpunkter
- Trappstege med steg om 100 eller 500 bp
- Skarpa band, lätta att komma ihåg fragmentstorlekar
- Jämnt fördelade referensband (givna i rött)
- Klar att använda - förblandad med 6X Orange Loading Dye för direkt laddning och förvaring i rumstemperatur
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Orange G |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 100 till 6000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | O ’GeneralRuler, O'RangeRuler |
| Kvantitet | 25μ g |