Läs mer
Thermo Scientific™ PaeI (SphI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10691041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
500 enheter
Produktkod. 10691041
Brand: Thermo Scientific™ ER0601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PaeI (SphI)-restriktionsenzymet känner igen GCATG^C-ställen och skär bäst vid 37 °C i B-buffert (isoschizomerer: BbuI, SphI).
Lambda-DNA digererad med PaeI (SphI), 0,7 % agaros, 6 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...GCATG▵C...3'
3'...C▵GTAC G...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • PaeI levereras i: 10 mM kaliumfosfat (pH 7,0 vid 25 C), °50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,15 % Triton X-100 0,5 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med PaeI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— blockerad
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
  • Hinll, Xcel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym PaeI (SphI)
Kompatibel buffert 10X buffert B
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 500 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning