Läs mer
Thermo Scientific™ PagI (BspHI) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Lambda-DNA digererad med Pagl (BspHI), 0,7 % agaros, 3 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...T▵CATG A...3'
3'...AGTAC▵T...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X buffert O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- PagI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 50-faldig översmältning med PagI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: kan överlappa varandra— klyvningsförsämrad
- Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
- CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan överlappa varandra— klyvningsförsämrad
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
- AflIII, PscI, Dsal, Eco130I, Ncol
Anmärkning:
Lågt salt, högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, pH> 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet. PagI-klyvning försämras av överlappande dammetylering . För att undvika dammetylering , använd en dam-, dcm- stam som GM2163 (#M0099).
Specifications
Specifications
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Dammetyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | PagI (BspHI) |
| Kompatibel buffert | 10X buffert O |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 400 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |