Läs mer
Thermo Scientific™ Paul (BssHII) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lambda-DNA digererad med Paul (BssHII), 0,7 % agaros, 6 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...G▵CGCG C...3'
3'...CGCGC▵G...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X buffert R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- PauI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/mLBSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 50-faldig översmältning med Paul kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
- CpG: överlappar helt— blockerad
- EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 10 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
- Afllll, Ascl, Btgl, MluI
Anmärkning:
Lågt salt, högt glycerol (> 5 %) koncentrationer eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet.
Specifikationer
Specifications
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Paul (BssHII) |
| Kompatibel buffert | 10X buffert R |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 1 000 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |