Läs mer
Thermo Scientific™ pBR322 Plasmid DNA
Artikelnummer. 10191220 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100μ g
Artikelnummer. Kvantitet
10191220 100μ g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10191220 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SD0041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1034.00 SEK
    982.65 SEK / 100µg
    Save 51.35 SEK
    4% Av
Se alle kampagner
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Optimera kloning med Thermo Scientific™ pBR322 DNA, en 4361 bp dubbelsträngad, sluten cirkulär mediumkopia av plasmid-DNA.
pBR322 är en av de mest använda E.coli- kloningsvektorerna.
Höjdpunkter
  • Isolerad från E. coli ( dam+, dcm+ )
  • Mer än 90 % i supercoiled form
  • Renad genom kromatografi med patenterad teknologi
  • För DNA-sekvens, sekvensanalys och kartskapande, se REviewer online gratisverktyg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kloningsmetod Restriktionsenzym⁄ MCS
Koncentration 0,5μ g/μl
Provtyp DNA
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) Kloning
Produkttyp Plasmid-DNA
Kvantitet 100μ g
Vektor pBR322
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.