Läs mer
Thermo Scientific™ phiX174 RF1 DNA
Produktkod. 10669510 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10669510 50μ g 50µg
1 options
Produktkod. 10669510 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD0031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.00 SEK
    777.65 SEK / 50µg
    Save 148.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbered DNA-molekylviktsstandarder med Thermo Scientific™ phiX174 RF1 DNA, en 5386 bp dubbelsträngad sluten cirkulär plasmid.
phiX174 var det första DNA-viruset som upptäcktes ha ett enkelsträngat, cirkulärt genom. phiX174 DNA är 5386 nt långt. DNA-strängen som är förpackad i virionen kallas plussträngen . Efter att ha gått in i cellen, Thermo Scientific phiX174 DNA används som mall för minussträngsyntes, vilket ger dubbelsträngat DNA. Omvandlingen av plus-DNA-strängar till dubbelsträngat DNA kräver inte att någon av faggenerna fungerar.
Det dubbelsträngade DNA:t kan sedan transkriberas, vilket resulterar i syntes av fagkodade proteiner. Syntes av enkelsträngat (plus) DNA kräver fagkodat gen A-protein. DNA-syntes initieras vid ori (+) och fortsätter i den angivna riktningen. Sent i infektionen inkapslas de enkelsträngade cirklarna i nya virioner. Cykeln avslutas genom cellulär lysering, medierad av faggen E- kodat protein.
Höjdpunkter
  • Renad genom kromatografi med patenterad teknologi
  • Mer än 90 % i supercoiled form
  • Isolerad från E. coli HF4704 infekterad med phiX174 am3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0,5μ g/μl
Provtyp DNA
Slutlig produkttyp DNA
Gelkompatibilitet Agarose Geler
För användning med (applikation) Kloning/Nukleinsyragelelektrofores
Produkttyp DNA-reagens
Kvantitet 50μ g