Läs mer
Thermo Scientific™ pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer
Produktkod. 10590091 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10590091 10μ M Varje
1 options
Produktkod. 10590091 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SO501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific sekvenseringsprimrar är enkelsträngade oligonukleotider med 5'-hydroxyl- och 3'-hydroxyländar.
Thermo Scientific sekvenseringsprimrar är enkelsträngade oligonukleotider med 5'-hydroxyl- och 3'-hydroxyländar. pJET1.2-sekvenseringsprimrar flankerar Eco32I-stället i eco47IR-genen av positiv selektionskloningsvektor pJET1.2. Alla primers levereras som 10μ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment insatta i Eco32I-stället inom eco47IR-genen av pJET1.2p-sekvensen
• Koloniscreening med
PCR pJET1.2 Primersekvenser
• pJET1.2 framåtsekvenseringsprimer, 23-mer: 5'-d(CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC)-3'
• pJET1.2 omvänd sekvenseringsprimer, 24-mer: 5'-d(AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG)-3'
Relaterade produkter
pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer (kat. nr. SO511)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Forward Sequencing Primer
Innehåll och lagring T3 promotor Sequencing Primer, 24-mer, 10μ M
Butik kl– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 10μ M
Primer pJET
Kvantitet 10μ M
Vektor pJET1.2
För användning med (applikation) Sekvensering
Form Vätska