Läs mer
Thermo Scientific™ pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific sekvenseringsprimrar är enkelsträngade oligonukleotider med 5'-hydroxyl- och 3'-hydroxyländar. pJET1.2-sekvenseringsprimrar flankerar Eco32I-stället i eco47IR-genen av positiv selektionskloningsvektor pJET1.2. Alla primers levereras som 10μ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment insatta i Eco32I-stället inom eco47IR-genen av pJET1.2p-sekvensen
• Koloniscreening med
PCR pJET1.2 Primersekvenser
• pJET1.2 framåtsekvenseringsprimer, 23-mer: 5'-d(CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC)-3'
• pJET1.2 omvänd sekvenseringsprimer, 24-mer: 5'-d(AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG)-3'
Relaterade produkter
pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer (kat. nr. SO501)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Forward Sequencing Primer |
| Innehåll och lagring | pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer, 10μ M (84μ L) Butik på– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 10μ M |
| Primer | pJET |
| Kvantitet | 10μ M, 84μ L |
| Vektor | pJET1.2 |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Form | Vätska |