Läs mer
Thermo Scientific™ PstI (10 U/μ L)
Produktkod. 10293110 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
5 x 3 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
3000 enheter
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10293110 5 x 3 000 enheter Paket med 5
10795831 10 000 enheter 10000 enheter
10691231 - 3000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10293110 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1142.00 SEK
    1107.65 SEK / Paket med 5
    Save 34.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
PstI-restriktionsenzymet känner igen CTGCA^G-ställen och skär bäst vid 37 °C i O-buffert (isoschizomerer: BspMAI).
Lambda-DNA digererad med PstI, 0,7 % agaros, 28 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'..CTGCA▵G...3'
3'..G▵ACGT C...5'
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X buffert O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
  • PstI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,15 % Triton X-100 0,2 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol
Ligering och återklyvning
  • Efter 50-faldig översmältning med PstI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar
  • Alw21I, ApaI, BseSI, Eco24I, Mph1103I, PstI, SacI, SdaI
Anmärkning:
Tillstånd med högt pH, lågt salt, högt glycerol, 8 % DMSO kan orsaka stjärnaktivitet (Malyguine, E., et al., Gene, 8, 163-177, 1980). Omgivande sekvenser: närvaron av intilliggande körningar av GC-baspar ger betydande motstånd mot klyvning (Armstrong, K. och Bauer, WR, NAR, 10, 993-1007, 1982). 100 % dUTP-inkorporering vid igenkänningsstället reducerar PstI-klyvning till 25 % (Glenn, TC, et al., Biotechniques, 17, 1086-1090, 1994). PstI kommer inte att skära AGCTGCAG när den metyleras med AluI-metyltransferas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Pst I
Kompatibel buffert 10X buffert O
Känslig för värmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 5 x 3 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning