Läs mer
Thermo Scientific™ PstI (10 U/μ L)
Produktkod. 10691231 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
3000 enheter
Paket med 5
Kvantitet:
10 000 enheter
5 x 3 000 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek Kvantitet
10691231 3000 enheter -
10293110 Paket med 5 5 x 3 000 enheter
10795831 10000 enheter 10 000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10691231 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 SEK
    245.65 SEK / Paket med 3000
    Save 46.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
PstI-restriktionsenzymet känner igen CTGCA^G-ställen och skär bäst vid 37 °C i O-buffert (isoschizomerer: BspMAI).
Lambda-DNA digererad med PstI, 0,7 % agaros, 28 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Produkttyp Pstl