Läs mer
Thermo Scientific™ pTZ19R DNA
Produktkod. 10629900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10629900 50μ g 50µg
1 options
Produktkod. 10629900 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD0141
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Utför DNA-kloning, dideoxi-DNA-sekvensering, in vitro-mutagenes och in vitro-transkription i ett system med detta dubbelsträngade slutna cirkulära högkopierade fagemid-DNA.
pTZ19R/U är små fagemider med en längd på 2862 bp, konstruerade genom att infoga DNA från fag fl intergen region (IG) i pUC19 och T7-promotorsekvensen nära MCS av pUC19. Fagmiderna skiljer sig åt i orienteringen av den klonade fl IG-regionen. De är designade för DNA-kloning, dideoxi-DNA-sekvensering, in vitro -mutagenes och in vitro -transkription i ett system. En värdstam som hyser dessa fagemider kommer att producera enkelsträngat DNA om den superinfekteras med hjälparfagen M13K07.
Höjdpunkter
  • Isolerad från E. coli ( dam+, dcm+ )
  • Mer än 90 % i supercoiled form
  • Isolerad från E.coli ( dam +, dcm -)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Restriktionsenzym⁄ MCS
Koncentration 0,5μ g/μl
Provtyp DNA
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) Kloning
Produkttyp DNA
Kvantitet 50μ g
Vektor pTZ19R