Läs mer
Thermo Scientific™ pUC18 DNA
Produktkod. 10659320 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ g
Produktkod. Kvantitet
10659320 50μ g
1 options
Produktkod. 10659320 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD0051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    934.00 SEK
    915.65 SEK / 50µg
    Save 18.35 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Optimera kloning med detta dubbelsträngade slutna cirkulära högkopierade plasmid-DNA, 2686 baspar med en molekylvikt på 1,74 x 10 6 Da isolerad från E.coli .
pUC18- och pUC19-vektorer är små E. coli- plasmider med högt antal kopior, 2686 bp långa. De är identiska förutom att de innehåller flera kloningsställen (MCS) arrangerade i motsatta riktningar.
Höjdpunkter
  • Renad genom kromatografi med patenterad teknologi
  • Mer än 90 % i supercoiled form
  • Isolerad från E.coli ( dam +, dcm +)
  • För pUC18 DNA-sekvens, pUC19 DNA-sekvens, sekvensanalys och kartskapande, se gratis online REviewer-verktyg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Restriktionsenzym⁄ MCS
Koncentration 0,5μ g/μl
Provtyp DNA
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) Kloning
Produkttyp DNA
Kvantitet 50μ g
Vektor pUC18