Läs mer
Thermo Scientific™ pUC19 DNA
Produktkod. 10369109 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10369109 50μ g 50µg
1 options
Produktkod. 10369109 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD0061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.00 SEK
    915.65 SEK / 50µg
    Save 28.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera kloning med detta dubbelsträngade slutna cirkulära högkopierade plasmid-DNA, 2686 baspar med en molekylvikt på 1,74 x 10 6 Da isolerad från E.coli .
pUC18- och pUC19-vektorer är små E. coli- plasmider med högt antal kopior, 2686 bp långa. De är identiska förutom att de innehåller flera kloningsställen (MCS) arrangerade i motsatta riktningar.
Höjdpunkter
  • Renad genom kromatografi med patenterad teknologi
  • Mer än 90 % i supercoiled form
  • Isolerad från E.coli ( dam +, dcm +)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Restriktionsenzym⁄ MCS
Koncentration 0,5μ g/μl
Provtyp DNA
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) Kloning
Produkttyp DNA
Kvantitet 50μ g
Vektor pUC19