Läs mer
Thermo Scientific™ pUC57 DNA
Produktkod. 10765071 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10765071 50μ g 50µg
1 options
Produktkod. 10765071 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD0171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00 SEK
    605.65 SEK / 50µg
    Save 18.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Utför kloning, sekvensering av insatt DNA och generering av kapslade deletioner med ExoIII med hjälp av detta dubbelsträngade slutna cirkulära högkopierade plasmid-DNA.
Plasmid pUC57, 2710 bp lång, är ett derivat av pUC19. pUC57 MCS innehåller 6 restriktionsställen med utskjutande 3'-ändar som är resistenta mot E. coli exonukleas III. Denna vektor är designad för kloning och generering av ExoIII-deletioner. De exakta positionerna för de genetiska elementen visas på kartan (termineringskodon ingår). DNA-replikation initieras vid position 890 (± 1) och fortsätter i den angivna riktningen. Bla -gennukleotiderna 2510-2442 (kompl. sträng) kodar för en signalpeptid.
Höjdpunkter
  • Mer än 90 % i supercoiled form
  • Isolerad från E. coli ( dam+, dcm+ )
  • Renad genom kromatografi med patenterad teknologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Restriktionsenzym⁄ MCS
Koncentration 0,5μ g/μl
Provtyp DNA
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) Kloning
Produkttyp DNA
Kvantitet 50μ g
Vektor pUC57