Läs mer
Thermo Scientific™ PvuI (10 U/μ L)
Produktkod. 10181170 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 500 enheter
300 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181170 300 enheter 300 enheter
10141220 1 500 enheter 1500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10181170 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1118.00 SEK
    894.65 SEK / 300 enheter
    Save 223.35 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
PvuI-restriktionsenzymet känner igen CGAT^CG-ställen och skär bäst vid 37 °C i R-buffert (isoschizomerer: BpvUI, MvrI, Ple19I).
Lambda-DNA digererad med Pvul, 0,7 % agaros, 3 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'..CGAT▵C G...3'
3'..GC▵TAG C...5'
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X buffert R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
  • PvuI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 300 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
  • Efter 50-faldig översmältning med PvuI kan mer än 90 % av DNA-fragmenten ligeras och mer än 95 % av dessa kan skäras om
Metyleringseffekter
  • Damm: överlappar helt— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar helt— blockerad
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, HpaII, MaeII, MspI, NarI, Psp1406I, SsiI, XmiI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Pvu I
Kompatibel buffert 10X buffert R
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 300 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning