Läs mer
Thermo Scientific™ Random Hexamer Primer
Produktkod. 10580091 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
120μ L
Produktkod. Kvantitet
10580091 120μ L
1 options
Produktkod. 10580091 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SO142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 SEK
    468.65 SEK / 120µL
    Save 63.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Random Hexamer Primer är en blandning av enkelsträngade slumpmässiga hexanukleotider med 5'- och 3'-hydroxyländar.
Thermo Scientific Random Hexamer Primer är en blandning av enkelsträngade slumpmässiga hexanukleotider med 5'- och 3'-hydroxyländar. Primern levereras som en färdig att använda, 20X koncentrerad vattenlösning (24μ g vid 100μ M).
Ansökningar
• cDNA-syntes
• RT-qPCR
• RT-PCR
-relaterade produkter Oligo(
dT)18 Primer (Kat. nr. SO131)
Förankrad Oligo(dT) 20 (kat.nr. 12577011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Primer
Innehåll och lagring •Random Hexamer Primer (120μ L vid 0,2μ g/μ L)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 0,2μ g/μ L
Primer Random Hexamer
Kvantitet 120μ L
För användning med (applikation) cDNA-syntes
Form Vätska