Läs mer
Thermo Scientific™ Rapid DNA Ligation Kit
Produktkod. 10775841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
150 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
150 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10775841 50 reaktioner 50 reaktioner
15747526 50 reaktioner 50 reaktioner
10785841 150 reaktioner 150 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10775841 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1422
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Aktivera snabb DNA-ligering med sticky-end eller trubbig ände på bara 5 minuter vid rumstemperatur.
Rapid DNA Ligation Kit möjliggör snabb DNA-ligering med klibbiga ändar eller trubbiga ändar på bara 5 minuter vid rumstemperatur.
Satsen innehåller T4 DNA-ligas och en specialformulerad 5X snabbligeringsbuffert optimerad för snabb och effektiv DNA-ligering. Snabb ligeringseffektivitet är lika med den som erhålls med T4 DNA-ligas i en standard 1 timmes ligering. Ligeringsreaktionsblandningen kan användas direkt för bakteriell transformation med TransformAid Bakterietransformationskit eller med andra konventionella transformationsprocedurer.
Satsen innehåller T4 DNA-ligas och en specialformulerad 5X snabbligeringsbuffert optimerad för snabb och effektiv DNA-ligering. Snabb ligeringseffektivitet är lika med den som erhålls med T4 DNA-ligas i en standard 1 timmes ligering. Ligeringsreaktionsblandningen kan användas direkt för bakteriell transformation med TransformAid Bakterietransformationskit eller med andra konventionella transformationsprocedurer.
  • Snabb —ligering av antingen klibbigt eller trubbigt DNA på bara 5 minuter
  • Bekväm —reaktionsblandning kan användas direkt för bakteriell transformation
Rekommenderas för:
Rutinmässiga kloningsexperiment; Blunt-end kloning; Byggande av bibliotek; TA-kloning.
Anmärkning:
Lyofiliserade bakteriestammar GM2163 († M0099) och JM107 († M0109) kan tillhandahållas kostnadsfritt på begäran, vid alla köp. Före elektroporering är det nödvändigt att inaktivera T4 DNA-ligas (1) genom kloroformextraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 5X snabbligeringsbuffert
Enzym DNA-ligas
Produkttyp Rapid DNA Ligation Kit
Kvantitet 50 reaktioner