Description
Rapid DNA Ligation Kit möjliggör snabb DNA-ligering med klibbiga ändar eller trubbiga ändar på bara 5 minuter vid rumstemperatur.
Satsen innehåller T4 DNA-ligas och en specialformulerad 5X snabbligeringsbuffert optimerad för snabb och effektiv DNA-ligering. Snabb ligeringseffektivitet är lika med den som erhålls med T4 DNA-ligas i en standard 1 timmes ligering. Ligeringsreaktionsblandningen kan användas direkt för bakteriell transformation med TransformAid Bakterietransformationskit eller med andra konventionella transformationsprocedurer.
- Snabb —ligering av antingen klibbigt eller trubbigt DNA på bara 5 minuter
- Bekväm —reaktionsblandning kan användas direkt för bakteriell transformation
Rekommenderas för:
Rutinmässiga kloningsexperiment; Blunt-end kloning; Byggande av bibliotek; TA-kloning.
Anmärkning:
Lyofiliserade bakteriestammar GM2163 († M0099) och JM107 († M0109) kan tillhandahållas kostnadsfritt på begäran, vid alla köp. Före elektroporering är det nödvändigt att inaktivera T4 DNA-ligas (1) genom kloroformextraktion.
Specifications
Specifications
| Formatera | Sats |
| Provtyp | DNA |
| Enzym | DNA-ligas |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores |
| Produkttyp | Rapid DNA Ligation Kit |
| Kvantitet | 150 reaktioner |