Läs mer
Thermo Scientific™ Rapid DNA Ligation Kit
Produktkod. p-4530525 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
150 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
150 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 10775841
Brand: Thermo Scientific™ K1422
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aktivera snabb DNA-ligering med sticky-end eller trubbig ände på bara 5 minuter vid rumstemperatur.
Rapid DNA Ligation Kit möjliggör snabb DNA-ligering med klibbiga ändar eller trubbiga ändar på bara 5 minuter vid rumstemperatur.
Satsen innehåller T4 DNA-ligas och en specialformulerad 5X snabbligeringsbuffert optimerad för snabb och effektiv DNA-ligering. Snabb ligeringseffektivitet är lika med den som erhålls med T4 DNA-ligas i en standard 1 timmes ligering. Ligeringsreaktionsblandningen kan användas direkt för bakteriell transformation med TransformAid Bakterietransformationskit eller med andra konventionella transformationsprocedurer.
Satsen innehåller T4 DNA-ligas och en specialformulerad 5X snabbligeringsbuffert optimerad för snabb och effektiv DNA-ligering. Snabb ligeringseffektivitet är lika med den som erhålls med T4 DNA-ligas i en standard 1 timmes ligering. Ligeringsreaktionsblandningen kan användas direkt för bakteriell transformation med TransformAid Bakterietransformationskit eller med andra konventionella transformationsprocedurer.
  • Snabb —ligering av antingen klibbigt eller trubbigt DNA på bara 5 minuter
  • Bekväm —reaktionsblandning kan användas direkt för bakteriell transformation
Rekommenderas för:
Rutinmässiga kloningsexperiment; Blunt-end kloning; Byggande av bibliotek; TA-kloning.
Anmärkning:
Lyofiliserade bakteriestammar GM2163 († M0099) och JM107 († M0109) kan tillhandahållas kostnadsfritt på begäran, vid alla köp. Före elektroporering är det nödvändigt att inaktivera T4 DNA-ligas (1) genom kloroformextraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 5X snabbligeringsbuffert
Enzym DNA-ligas
Produkttyp Rapid DNA Ligation Kit
Kvantitet 50 reaktioner