Läs mer
Thermo Scientific™ Lambda DNA/EcoRI plus HindIII Markör, färdig att använda
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av stora dubbelsträngade DNA-fragment i agarosgeler. Förblandad med Loading Dye för direkt laddning på gel.
Brand: Thermo Scientific™ SM0193
Beskrivning
Lambda DNA/EcoRI+HindIII Markör, färdig att använda rekommenderas för dimensionering av linjära dubbelsträngade stora DNA-fragment i agarosgeler. Lambda DNA spjälkas till komplettering med lämpligt Thermo Scientific restriktionsenzym(er) och renas och löstes i lagringsbuffert. DNA-fragment innehåller olika klibbiga ändar beroende på restriktionsenzym som används för framställning av markören.
Lambda DNA/EcoRI+HindIII Marker, färdig att använda, är förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning (efter upphettning) på agarosgeler.
Höjdpunkter
- Dimensionering och ungefärlig kvantifiering av stora DNA-fragment
- Skarpa band
- Förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning (efter uppvärmning) och för förvaring i rumstemperatur
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
6X | |
DNA/ECORI Plus Hind III-markör | |
Agarosegeler | |
5 x 50μ g |
Agaros | |
Ja | |
Hållbar förpackning |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.