Läs mer
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII Markör, färdig att använda
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific Lambda DNA/HindIII-markör, färdig att använda rekommenderas för dimensionering av linjärt dubbelsträngat stort DNA på agarosgeler. Lambda DNA spjälkas till komplettering med lämpligt Thermo Scientific restriktionsenzym(er) och renas och löstes i lagringsbuffert. DNA-fragment innehåller olika klibbiga ändar beroende på restriktionsenzym som används för framställning av markören.
Lambda DNA/HindIII Marker, färdig att använda är förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning (efter upphettning) på agarosgeler.
Höjdpunkter
- Dimensionering och ungefärlig kvantifiering av stora DNA-fragment
- Skarpa band
- Förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning (efter uppvärmning) och för förvaring i rumstemperatur
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Produkttyp | DNA/Hind III-markör |
| Klar att ladda | Ja |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kvantitet | 5 x 50μ g |