Läs mer
Thermo Scientific™ pUC19 DNA/MspI (HpaII) Markör, färdig att använda
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
0,5μ g/bana, 8 cm längd gel, 1X TBE, 5 V/cm, 1,5 h. Synliga band: 501, 489, 404, 331, 242, 190, 147, 111, 110, 67, 34 och 34 bp.
pUC19 DNA digereras till komplettering med lämpligt Thermo Scientific restriktionsenzym, renades sedan och löstes i lagringsbuffert. DNA-fragmenten innehåller trubbiga eller klibbiga ändar, beroende på vilket restriktionsenzym som används för markörberedningen. pUC19 DNA/MspI (HpaII) Markör, färdig att använda, är förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning på agaros- och polyakrylamidgeler.
Höjdpunkter
- Dimensionering och ungefärlig kvantifiering av små DNA-fragment
- Skarpa band
- Förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning och förvaring i rumstemperatur
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Produkttyp | DNA/MSPI (HPAII)-markör |
| Klar att ladda | Ja |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Kvantitet | 50μ g |