Läs mer
Thermo Scientific™ X-Gal-lösning, färdig att använda
Produktkod. 10508750 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10508750 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 10508750 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1468.00 SEK
    1247.65 SEK / 10ml
    Save 220.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Screena kolonier effektivt med X-Gal, ett inert kromogent substrat för beta-galaktosidas som hydrolyserar X-Gal och bildar en intensiv blå fällning.
Formel: C14H15BrClNO6Molekylvikt : 408,6
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-beta-D-galaktopyranosid) är ett inert kromogent substrat för beta-galaktosidas som hydrolyserar X-Gal till färglös galaktos och 4-klor-3-brom-indigo, vilket bildar en intensiv blå fällning. Induktion av lacZ -genen med IPTG leder till hydrolys av X-Gal och till utveckling av blå kolonier ( se Stöddata).
X-Gal Solution, färdig att använda, är stabil, 0,22μ m membranfiltrerad lösning formulerad för direkt användning i kombination med IPTG för blå/vit koloniscreening.
Induktion av lacZ -genen med IPTG leder till hydrolys av X-Gal och till utveckling av blå kolonier. X-Gal Solution, färdig att använda, är en stabil, μ0,22 m membranfiltrerad lösning formulerad för direkt användning i kombination med IPTG för blå/vit koloniscreening.
Rekommenderas för:
Blå/vit koloniscreening för att särskilja rekombinanta (vita) från icke-rekombinanta (blå) kolonier (1); Visualisering av beta-galaktosidasreportergenuttryck i transfekterade eukaryota celler; Detektion av beta-galaktosidasaktivitet i immunologiska och histokemiska procedurer.
Anmärkning:
Beredning av en 20 mg/ml stamlösning i dimetylformamid (DMF) eller dimetylsulfoxid (DMSO) rekommenderas för X-Gal. DMF löser upp vissa plastmaterial. Direkt tillsats av DMF-innehållande lösning till petriskålar av plast bör undvikas. DMF är giftigt. Låt X-Gal-lösning innehållande dimetylformamid torka helt innan bakterier pläteras på agarplattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp X-Gal lösning
Kvantitet 10 ml
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Beta-Gal-substrat, X-Gal
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X-Gal Solution, ready-to-use
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, hydroquinone, DMSO