Läs mer
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit
Produktkod. p-4526952 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10180890 20 reaktioner 20 reaktioner
10786031 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10180890 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1631
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av första sträng cDNA från RNA-mallar.
Thermo Scientific RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av första sträng cDNA från RNA-mallar. Satsen innehåller RevertAid H Minus Reverse Transcriptase , som har en punktmutation som helt eliminerar RNas H-aktivitet. Därför bryter det inte ned RNA i RNA-DNA-hybrider under syntes av den första strängens cDNA.
Funktioner av RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderar:
• Höga utbyten av första-strängs-cDNA i full längd upp till 13 kb
• Ökade reaktionstemperaturer på –°42
•55 C Levereras med rekombinanten RiboLock RNas-hämmare
• Komplett kit inkluderar oligo(dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimrar
Användning
•Första sträng cDNA-syntes för RT-PCR och RT-qPCR
• Konstruktion av fullängds cDNA-bibliotek
• Antisens-RNA-syntes
Ytterligare funktioner
Den rekombinanta RiboLock RNase Inhibitor, som medföljer kitet, skyddar effektivt RNA-mall från nedbrytning. Det är helt kompatibelt med omvänd transkriptionsreaktion, eftersom det upprätthåller aktivitet vid temperaturer upp till 55 °C. Satsen levereras med både oligo(dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimrar. Oligo(dT) 18- primern hybridiserar selektivt till poly(A)-svansen av mRNA. Slumpmässiga hexamerprimrar kräver inte närvaro av poly(A), därför kan de användas för transkription av de 5’ -ändregioner av mRNA eller för cDNA-syntes med användning av RNA utan poly(A)-svansen, t.ex. mikroRNA. Genspecifika primrar kan också användas med kitet. Den första strängens cDNA kan användas direkt som en mall i PCR, realtids-PCR eller i syntes av andra strängens cDNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
• RevertAid H Minus Reverse Transcriptase
• RiboLock RNas-hämmare
• 5X reaktionsbuffert
• dNTP-mix
• Oligo(dT) 18 Primer
• Random Hexamer Primer
• Kontroll-RNA
• Styr Primers
• Nukleasfritt vatten Förvara
på– 20 °C.
Formatera Sats
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C till 45 °C
Kvantitet 20 reaktioner
Omvänt transkriptas RevertAid H Minus
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 20 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 13 kb
Utgångsmaterial RNA