Läs mer
Thermo Scientific™ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit
Produktkod. 10680471 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10680471 20 reaktioner 20 reaktioner
10387979 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10680471 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1621
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av första strängens cDNA från RNA-mallar.
Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av första strängens cDNA från RNA-mallar. Satsen använder RevertAid Motsatt Transcriptase (RT), en rekombinant M-MuLV RT som bibehåller aktivitet vid 42 –50 °C och är lämplig för syntes av cDNA upp till 13 kb. RiboLock RNase Inhibitor, som levereras med kitet, skyddar effektivt RNA-mallar från nedbrytning vid temperaturer upp till °55 C.
De RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit levereras med både oligo(dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimrar. Oligo(dT) 18- primern hybridiserar selektivt till poly(A)-svansen av mRNA. Slumpmässiga hexamerprimrar kräver inte närvaron av poly(A)-svansen; de kan därför användas för transkription av 5'-ändregionerna av mRNA eller cDNA-syntes av RNA-arter som saknar en poly(A)-svans (t.ex. mikroRNA). Genspecifika primrar kan också användas med kitet.
Radioaktivt och icke-radioaktivt märkta nukleotider kan inkorporeras i första strängens cDNA för användning som en sond i hybridiseringsexperiment, inklusive mikroarrayer.
Funktioner av RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderar:
• Fullängds första sträng cDNA upp till 13 kb
• Optimal reaktionstemperatur 42 C °Komplett
•kit med alla komponenter som behövs för RT-reaktionen redan inkluderade
Användningar
•Första strängens cDNA-syntes för RT-PCR och RT-qPCR
• Konstruktion av fullängds cDNA-bibliotek
• Antisens-RNA-syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
• RevertAid Motsatt Transcriptase
• RiboLock RNas-hämmare
• 5X reaktionsbuffert
• dNTP-mix
• Oligo(dT) 18 Primer
• Random Hexamer Primer
• Kontroll GAPDH RNA
• Framåt GAPDH Primer (10μ M)
• Omvänd GAPDH Primer (10μ M)
• Nukleasfritt vatten
Butik på– 20 °C.
Formatera Sats
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Kvantitet 20 reaktioner
Omvänt transkriptas RevertAid
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 20 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 13 kb
Utgångsmaterial RNA