Läs mer
Thermo Scientific™ RevertAid Motsatt Transcriptase (200 U/μ L)
Produktkod. 10161310 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
5 x 10 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10161310 5 x 10 000 enheter Paket med 5
10612191 10 000 enheter 10000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10161310 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0442
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific RevertAid Motsatt Transcriptase (RT) är en rekombinant M-MuLV RT. Den skiljer sig från M-MuLV RT genom sin struktur och katalytiska egenskaper.
Thermo Scientific RevertAid Motsatt Transcriptase (RT) är en rekombinant M-MuLV RT. Den skiljer sig från M-MuLV RT genom sin struktur och katalytiska egenskaper. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet och en RNas H-aktivitet som är specifik för RNA i RNA-DNA-hybrider som är signifikant lägre än den för omvänt transkriptas av aviärt myeloblastosvirus (AMV).
Funktioner av RevertAid Motsatt Transcriptase omfatta:
• Effektiv syntes av första sträng-cDNA i full längd upp till 13 kb
• Optimal aktivitet °vid
•42 C Aktiv upp °till
•50 C Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. Cy3-, Cy5-, rhodamin-, aminoallyl- och fluoresceinmärkta nukleotider)
Ansökningar
• Första sträng cDNA-syntes för RT-PCR och realtids-RT-PCR
• Syntes av cDNA för kloning och uttryck
• Generering av märkta cDNA-sonder för mikromatriser
• DNA-märkning
• Analys av RNA genom primerförlängning
Source Reverse
RevertAid Transcriptase kommer från E.coli -celler med ett klonat fragment av pol -genen som kodar för Moloney Murine Leukemia Virus omvänt transkriptas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring
• RevertAid Motsatt Transcriptase (200 U/μ L)
• 5X Reaction Buffer
Store på– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Kvantitet 5 x 10 000 enheter
Omvänt transkriptas RevertAid
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 13 kb
Utgångsmaterial RNA