Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid Motsatt Transcriptase (200 U/μ L)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific RevertAid Motsatt Transcriptase (RT) är en rekombinant M-MuLV RT. Den skiljer sig från M-MuLV RT genom sin struktur och katalytiska egenskaper. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet och en RNas H-aktivitet som är specifik för RNA i RNA-DNA-hybrider som är signifikant lägre än den för omvänt transkriptas av aviärt myeloblastosvirus (AMV).
Funktioner av RevertAid Motsatt Transcriptase omfatta:
• Effektiv syntes av första sträng-cDNA i full längd upp till 13 kb
• Optimal aktivitet °vid
•42 C Aktiv upp °till
•50 C Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. Cy3-, Cy5-, rhodamin-, aminoallyl- och fluoresceinmärkta nukleotider)
Ansökningar
• Första sträng cDNA-syntes för RT-PCR och realtids-RT-PCR
• Syntes av cDNA för kloning och uttryck
• Generering av märkta cDNA-sonder för mikromatriser
• DNA-märkning
• Analys av RNA genom primerförlängning
Source Reverse
RevertAid Transcriptase kommer från E.coli -celler med ett klonat fragment av pol -genen som kodar för Moloney Murine Leukemia Virus omvänt transkriptas.
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 200 U/μl |
| Innehåll och lagring | • RevertAid Motsatt Transcriptase (200 U/μ L) |
| Formatera | Fristående enzym |
| Reaktionshastighet | 60 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Kvantitet | 10 000 enheter |
| Omvänt transkriptas | RevertAid |
| Ribonukleas H-aktivitet | Ja |
| Frakt skick | Torr is |
| Mehr anzeigen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.