Läs mer
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μ L)
Produktkod. 11541515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
5 x 10 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11541515 5 x 10 000 enheter Paket med 5
10121360 10 000 enheter 10000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11541515 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0452
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific RevertAid H Minus Reverse Transcriptase är en rekombinant M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet, men saknar RNas H-aktivitet på grund av en punktmutation i RNas H-domänen.
Thermo Scientific RevertAid H Minus Reverse Transcriptase är en rekombinant M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet, men saknar RNas H-aktivitet på grund av en punktmutation i RNas H-domänen. RevertAid H Minus Reverse Transcriptase bryter inte ned RNA i RNA-DNA-hybrider under syntes av den första strängens cDNA, och därför erhålls höga utbyten av fullängds-cDNA från långa mallar. RevertAid H Minus Reverse Transcriptase upprätthåller aktivitet över ett brett temperaturområde (42 –50 °C).
Funktioner av RevertAid H Minus Reverse Transcriptase omfatta:
• Höga utbyten av fullängds första sträng cDNA upp till 13 kb
• Optimal aktivitet vid 42 –45 °C
•Aktiv upp till 55 °C
•Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. Cy3-, Cy5-, rhodamin-, aminoallyl- och fluoresceinmärkta nukleotider)
Ansökningar
• Första sträng cDNA-syntes för RT-PCR och realtids-RT-PCR
• Omvänd transkription vid förhöjda temperaturer för att minska effekterna av sekundär struktur
• Syntes av cDNA för kloning och uttryck
• Generering av märkta cDNA-sonder för mikromatriser
• DNA-märkning
• Analys av RNA genom primerförlängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring
• RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μ L)
• 5X Reaction Buffer
Store på– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C till 45 °C
Kvantitet 5 x 10 000 enheter
Omvänt transkriptas RevertAid H Minus
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 13 kb
Utgångsmaterial RNA