Läs mer
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μ L)
Produktkod. p-4521345 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 000 enheter
5 x 10 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
Paket med 5
Produktkod. 10121360
Brand: Thermo Scientific™ EP0451
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific RevertAid H Minus Reverse Transcriptase är en rekombinant M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet, men saknar RNas H-aktivitet på grund av en punktmutation i RNas H-domänen.
Thermo Scientific RevertAid H Minus Reverse Transcriptase är en rekombinant M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet, men saknar RNas H-aktivitet på grund av en punktmutation i RNas H-domänen. RevertAid H Minus Reverse Transcriptase bryter inte ned RNA i RNA-DNA-hybrider under syntes av den första strängens cDNA, och därför erhålls höga utbyten av fullängds-cDNA från långa mallar. RevertAid H Minus Reverse Transcriptase upprätthåller aktivitet över ett brett temperaturområde (42 –50 °C).
Funktioner av RevertAid H Minus Reverse Transcriptase omfatta:
• Höga utbyten av fullängds första sträng cDNA upp till 13 kb
• Optimal aktivitet vid 42 –45 °C
•Aktiv upp till 55 °C
•Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. Cy3-, Cy5-, rhodamin-, aminoallyl- och fluoresceinmärkta nukleotider)
Ansökningar
• Första sträng cDNA-syntes för RT-PCR och realtids-RT-PCR
• Omvänd transkription vid förhöjda temperaturer för att minska effekterna av sekundär struktur
• Syntes av cDNA för kloning och uttryck
• Generering av märkta cDNA-sonder för mikromatriser
• DNA-märkning
• Analys av RNA genom primerförlängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring
• RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μ L)
• 5X Reaction Buffer
Store på– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C till 45 °C
Kvantitet 10 000 enheter
Omvänt transkriptas RevertAid H Minus
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 13 kb
Utgångsmaterial RNA