Läs mer
Thermo Scientific™ RiboRuler High Range RNA Ladder
Produktkod. 11873993 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 20μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11873993 5 x 20μ L Paket med 5
1 options
Produktkod. 11873993 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1821
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför RNA-dimensionering och kvantifiering på naturliga eller denaturerande geler med denna blandning av 8 kromatografirenade enkelsträngade RNA-transkript (200 till 6000 bp långa).
RiboRuler High Range RNA Ladder 200 till 6000 baser är en blandning av 8 kromatografirenade enkelsträngade RNA-transkript (200 till 6000 bp långa), framställda från specifika mallar som innehåller ett fragment av pTZ19R-polylinkern och Lambda-fagfragment.
De RiboRuler High Range RNA Ladder finns i 1 mM EDTA, pH 6,0.
RiboRuler High Range RNA Ladder är sammansatt av kromatografirenade transkript som gör dem fria från NTP:er och RNA-nedbrytningsprodukter. Koncentrationen av varje RNA-transkript bestäms spektrofotometriskt ( se bilden för exakta kvantiteter). För att minimera risken för kontaminering under användningen delas stegen upp i mindre volymer.
RiboRuler High Range RNA Ladder är optimal för slutmärkning T4 Polynukleotidkinas ( se protokoll i resurserna) och är idealiskt för Northern blöts.
Höjdpunkter
  • Skarpa band av enhetlig intensitet
  • Lätt att komma ihåg bandstorlekar och kvantiteter
  • Förutbestämd koncentration av stegband möjliggör ungefärlig RNA-kvantifiering
  • Levereras med 2X RNA Loading Dye
  • Stabil i 6 månader vid -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Ethidium Bromid
Storleksintervall 200 till 6000 bp
Kvantitet 5 x 20μ L
Produktlinje RiboRuler
Produkttyp Hög DNA-stege
Produktbeteckning
  • 2X Loading Dye Solution
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide