Beskrivning
RiboRuler Low Range RNA Ladder 100-1000 bp är en blandning av 7 kromatografirenade enkelsträngade RNA-transkript (100-1000 bp långa), framställda från specifika mallar som innehåller ett fragment av pTZ19R-polylinkern och Lambda-fagfragmenten.
Stege finns i 1 mM EDTA, pH 6,0.
RiboRuler Low Range RNA Ladder är sammansatt av kromatografirenade transkript som gör dem fria från NTP och RNA-nedbrytningsprodukter. Koncentrationen av varje RNA-transkript bestäms spektrofotometriskt ( se foto för exakta kvantiteter). För att minimera risken för kontaminering under användning delas stegen upp i mindre volymer.
RiboRuler Low Range RNA Ladder är optimal för slutmärkning T4 Polynukleotidkinas och är idealisk för Northern blots.
Höjdpunkter
- Skarpa band av enhetlig intensitet
- Lätt att komma ihåg bandstorlekar och kvantiteter
- Ungefärlig RNA-kvantifiering genom förutbestämd koncentration av stegband
- Levereras med 2X RNA Loading Dye
- Stabil i 6 månader vid -20 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •5 x 20μ L RiboRuler Low Range RNA Ladder (i 1 mM EDTA, pH 6,0); tillräckligt för 50 användningar • 1 mL RNA Loading Dye Förvaras vid -70 °C eller vid -20 °C (upp till 6 månader). |
| Koncentration | 2X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Ethidium Bromid |
| Storleksintervall | 100 till 1000 bp |
| Kvantitet | 5 x 20μ L |
| Produktlinje | RiboRuler |
| Produkttyp | DNA-stege |
Säkerhet och hantering
- RiboRuler Low Range RNA Ladder
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Formamide
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.