Läs mer
Thermo Scientific™ RiboRuler High Range RNA-stege, färdig att använda
Produktkod. 11883993 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 40μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11883993 5 x 40μ L Paket med 5
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11883993 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1823
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Utför RNA-dimensionering och kvantifiering på naturliga eller denaturerande geler med denna färdiga RNA-stege som består av 8 kromatografirenade enkelsträngade RNA-transkript.
RiboRuler High Range RNA Ladder 200 till 6000 baser, färdig att använda är en blandning av 8 kromatografirenade enkelsträngade RNA-transkript (200 till 6000 bp långa), framställda från specifika mallar som innehåller ett fragment av pTZ19R-polylinkern och Lambda-fagfragmenten. Stegen är förblandad med laddningsfärg.
RiboRuler High Range RNA Ladder, färdig att använda, är sammansatt av kromatografirenade transkript som gör dem fria från NTP och RNA-nedbrytningsprodukter. Koncentrationen av varje RNA-transkript bestäms spektrofotometriskt ( se bilden för exakta kvantiteter). För att minimera risken för kontaminering under användningen delas stegen upp i mindre volymer.
Höjdpunkter
  • Skarpa band av enhetlig intensitet
  • Lätt att komma ihåg bandstorlekar och kvantiteter
  • Förutbestämd koncentration av stegband möjliggör ungefärlig RNA-kvantifiering
  • Levereras med 2X RNA Loading Dye
  • Stabil i 6 månader vid -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Ethidium Bromid
Storleksintervall 200 till 6000 bp
Kvantitet 5 x 40μ L
Produktlinje RiboRuler
Produkttyp Hög DNA-stege
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, formamide