Läs mer
Thermo Scientific™ Glykogen, RNA-kvalitet
Produktkod. 11873933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11873933 2 x 0,1 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 11873933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1016.00 SEK
    863.65 SEK / Paket med 2
    Save 152.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Öka återvinningen av nukleinsyror under utfällning med denna inerta bärare.
Glykogen är en högrenad polysackarid som härrör från ostron. Det är en inert bärare som signifikant ökar utvinningen av nukleinsyror genom alkoholutfällning. Glykogen är olösligt i etanol och bildar en fällning som fångar målnukleinsyror. Under centrifugeringen bildas en synlig pellet som i hög grad underlättar hanteringen av de utfällda nukleinsyrorna. Glykogen fäller kvantitativt ut nukleinsyror från utspädda lösningar med högre effektivitet än tRNA, linjär polyakrylamid eller sonikerad DNA ( se referenser 1-4).
Vi erbjuder två formuleringar av vattenhaltiga glykogenlösningar som möjliggör snabb och effektiv DNA- eller RNA-återvinning:
Glykogen, RNA-kvalitet , kan användas för både RNA- och DNA-utfällning (#R0551).
Glykogen, molekylärbiologisk kvalitet , rekommenderas för DNA-utfällning (#R0561).
Höjdpunkter
  • Idealisk för hög återvinning av oligonukleotider (> 8 baser) och låga mängder DNA/RNA (> 20 pg) från utspädda lösningar
  • Bildar tydligt synliga pellets
  • Interfererar inte med enzymatiska reaktioner†
  • Interfererar inte med gelelektrofores av nukleinsyror
  • Interfererar inte med spektrofotometrisk bestämning av DNA/RNA-koncentration, (A 260 till 280 mätningar)
  • Kompatibel med DNA-transformation och in vitro -transfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Glykogen
Kvantitet 2 x 0,1 ml
Form Vätska