Läs mer
Thermo Scientific™ RNase A, DNas och proteasfri (10 mg/ml)
Produktkod. 10753721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10753721 10 mg 10 enheter
1 options
Produktkod. 10753721 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 SEK
    500.65 SEK / Paket med 10
    Save 61.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nedbryt specifikt enkelsträngat RNA vid C- och U-rester med endoribonukleaset RNas A.
RNase A, DNase och proteas-free är ett endoribonukleas som specifikt bryter ned enkelsträngat RNA vid C- och U-rester.
Den klyver fosfodiesterbindningen mellan 5'-ribosen i en nukleotid och fosfatgruppen bunden till 3'-ribosen av en intilliggande pyrimidinnukleotid. Det resulterande 2',3'-cykliska fosfatet hydrolyseras till motsvarande 3'-nukleosidfosfat ( se referenserna 1, 2).
Höjdpunkter
  • RNase A är fri från DNas-aktivitet. Det är inte nödvändigt att värma det före användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 mg/mL
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Enzym RNase
Kvantitet 10 mg
Produkttyp RNase A