Läs mer
Thermo Scientific™ RNase A/T1-blandning
Produktkod. 10775831 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10775831 1 ml 1 enhet
1 options
Produktkod. 10775831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    855.65 SEK / Paket med 1
    Save 214.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Få RNA-nedbrytningsaktiviteten för både RNase A och RNase T1 med Thermo Scientific™ RNase A/T1-blandning.
Thermo Scientific RNase A/T1 Mix kombinerar RNA-nedbrytningsaktiviteten av både RNase A och RNase T1. RNas A hydrolyserar specifikt RNA vid C- och U-rester; RNase T1 hydrolyserar specifikt RNA vid G-rester ( se figur 1 i stödjande data [ se referens 1]).
Höjdpunkter
  • Högre nivå av RNA-nedbrytning än med RNas A och RNase T1 separat
  • Fri från DNase-aktivitet - Det är inte nödvändigt att värma mixen före användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Enzym RNase
Kvantitet 1 ml
Produkttyp RNase A/T1-blandning