Läs mer
Thermo Scientific™ RNase H (5 U/μ L)
Produktkod. 10334860 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 U
500 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10334860 100 U 100 enheter
10519310 500 U 500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334860 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0201
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ribonukleas H (RNase H) är ett endoribonukleas som specifikt bryter ned RNA-strängen i RNA-DNA-hybrider.
Ribonukleas H (Rnase H) bryter specifikt ned RNA-strängen i RNA-DNA-hybrider. Det hydrolyserar inte fosfodiesterbindningarna inom enkelsträngat och dubbelsträngat DNA och RNA.
  • Hydrolyserar inte fosfodiesterbindningarna inom enkelsträngat och dubbelsträngat DNA och RNA
Kvalitetskontroll:
  • Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser och ribonukleaser bekräftad av lämpliga kvalitetstester
Källa:
  • E.coli MRE-600-celler
Molekylvikt:
  • 18,4 kDa monomer
Definition av aktivitetsenhet:
  • En enhet av enzymet katalyserar bildningen av 1nmol syralösliga produkter på 20 minuter. vid 37 °C
  • Enzymaktivitet analyseras i följande blandning: 20 mM Tris-HCl (pH 7,8), 40 mM KCl, 8 mM MgCl2, 1 mM DTT, 24 M [ μ3H ]-poly(A)· poly(dT), 0,03 mg/ml BSA, 4 % (volym/volym) glycerol
Förvaringsbuffert:
  • Enzymet tillhandahålls i: 25 mM HEPES-KOH (pH 8,0), 50 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,1 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
10X reaktionsbuffert:
  • 200 mM Tris-HCl (pH 7,8), 400 mM KCl, 80 mM MgCl2 , 10 mM DTT
Hämning och inaktivering:
  • Inhibitorer: metallkelatorer, SH-blockerande reagenser
  • Inaktiveras genom uppvärmning till 65 °C i 10 min.
Rekommenderas för:
  • Avlägsnande av mRNA före syntes av andra strängens cDNA (1)
  • RT-PCR och qRT-PCR: avlägsnande av RNA efter första sträng-cDNA-syntes
  • Avlägsnande av poly(A)-sekvenserna av mRNA efter hybridisering med oligo(dT) (2)
  • Platsspecifik klyvning av RNA (3)
  • Studier av in vitro polyadenyleringsreaktionsprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Enzym RNase
Kompatibel buffert 10X reaktionsbuffert
Kvantitet 100 U
Produkttyp RNase H
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.