Läs mer
Thermo Scientific™ RNase H (5 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 U
500 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
Beskrivning
Ribonukleas H (Rnase H) bryter specifikt ned RNA-strängen i RNA-DNA-hybrider. Det hydrolyserar inte fosfodiesterbindningarna inom enkelsträngat och dubbelsträngat DNA och RNA.
- Hydrolyserar inte fosfodiesterbindningarna inom enkelsträngat och dubbelsträngat DNA och RNA
- Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser och ribonukleaser bekräftad av lämpliga kvalitetstester
Källa:
- E.coli MRE-600-celler
Molekylvikt:
- 18,4 kDa monomer
Definition av aktivitetsenhet:
- En enhet av enzymet katalyserar bildningen av 1nmol syralösliga produkter på 20 minuter. vid 37 °C
- Enzymaktivitet analyseras i följande blandning: 20 mM Tris-HCl (pH 7,8), 40 mM KCl, 8 mM MgCl2, 1 mM DTT, 24 M [ μ3H ]-poly(A)· poly(dT), 0,03 mg/ml BSA, 4 % (volym/volym) glycerol
- Enzymet tillhandahålls i: 25 mM HEPES-KOH (pH 8,0), 50 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,1 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
10X reaktionsbuffert:
- 200 mM Tris-HCl (pH 7,8), 400 mM KCl, 80 mM MgCl2 , 10 mM DTT
Hämning och inaktivering:
- Inhibitorer: metallkelatorer, SH-blockerande reagenser
- Inaktiveras genom uppvärmning till 65 °C i 10 min.
Rekommenderas för:
- Avlägsnande av mRNA före syntes av andra strängens cDNA (1)
- RT-PCR och qRT-PCR: avlägsnande av RNA efter första sträng-cDNA-syntes
- Avlägsnande av poly(A)-sekvenserna av mRNA efter hybridisering med oligo(dT) (2)
- Platsspecifik klyvning av RNA (3)
- Studier av in vitro polyadenyleringsreaktionsprodukter
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μ l |
| Enzym | RNase |
| Kompatibel buffert | 10X reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 500 U |
| Produkttyp | RNase H |