Läs mer
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μ L)
Produktkod. 10568930 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
5000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10568930 1 000 enheter -
10374290 5 000 enheter 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568930 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1096.00 SEK
    997.65 SEK / Paket med 1000
    Save 98.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ribonukleas I (RNas I) är ett endoribonukleas som hydrolyserar enkelsträngat RNA till nukleosid 3'-monofosfater.
Ribonukleas I (RNas I), ett endoribonukleas, hydrolyserar företrädesvis enkelsträngat RNA till nukleosid 3'-monofosfater via nukleosid 2', 3'-cykliska monofosfatintermediärer.
Enzymet kräver inga metalljoner för aktivitet.
Höjdpunkter
  • Stabil och aktiv under en mängd olika reaktionsförhållanden
  • Kan värmeinaktiveras på 30 minuter vid 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Enzym RNase
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp RNase I