Läs mer
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521367 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
5000 enheter
Produktkod. 10568930
Brand: Thermo Scientific™ EN0601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Ribonukleas I (RNas I) är ett endoribonukleas som hydrolyserar enkelsträngat RNA till nukleosid 3'-monofosfater.
Ribonukleas I (RNas I), ett endoribonukleas, hydrolyserar företrädesvis enkelsträngat RNA till nukleosid 3'-monofosfater via nukleosid 2', 3'-cykliska monofosfatintermediärer.
Enzymet kräver inga metalljoner för aktivitet.
Höjdpunkter
  • Stabil och aktiv under en mängd olika reaktionsförhållanden
  • Kan värmeinaktiveras på 30 minuter vid 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Enzym RNase
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp RNase I